Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita iBu-dG
iBu-dG CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyguanosine (dG) with isobutyryl (iBu) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
9.08€ - 31.60€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems |
---|---|
Tipo de producto | iBu-dG CEP |
Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
Tipo de nucleósido | Desoxiguanosina (dG) |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18094090
|
Thermo Scientific™
27-1734-04 |
1 g |
9.08€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17997192
|
Thermo Scientific™
27-1734-05 |
5 g |
31.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DNA phosphoramidites with standard base protection ensure a high level of quality and reliability for oligonucleotide synthesis.
iBu-dG CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxiguanosina (dG) con protección de base de isobutirilo (iBu), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. El marcado «Grado Estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en un frasco ámbar de 20 ml con un estilo de cuello de viales de suero, que es compatible con la mayoría de sistemas ABI∣sistemas AKTA de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-isobutiril-2'-desoxiguanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C44H54N7O8P
• Base: dG
• Protección de base: iBu
• Peso de la fórmula: 839.92 g/mol
• Número CAS: 93183-15-4
• Pureza (HPLC): ≥98,0%
• Pureza (31P RMN): ≥98,0%
Especificaciones
Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems | |
Store in freezer (at or below -20°C). | |
Temperatura ambiente | |
Fosforamidita | |
ADN |
iBu-dG CEP | |
Desoxiguanosina (dG) | |
98% | |
Estándar | |
Polvo |