Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita iBu-dG
iBu-dG CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyguanosine (dG) with isobutyryl (iBu) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marca:  Thermo Scientific™ 27-1734-05
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17997192
  • 31.60€ / 5 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
DNA phosphoramidites with standard base protection ensure a high level of quality and reliability for oligonucleotide synthesis.
iBu-dG CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyguanosine (dG) with isobutyryl (iBu) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. DNA phosphoramidites are the building blocks for synthesis of DNA or DNA containing oligonucleotides. Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the DNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternative protecting groups on dC (acetyl) and dG (DMF) allow for a faster deprotection of the oligonucleotide. The 'Standard Grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 20 mL Amber bottle with a Serum Vial neck style, which is compatible with most ABI Systems|AKTA Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C44H54N7O8P
Base: dG
Base Protection: iBu
Formula weight: 839.92 g/mol
CAS number: 93183-15-4
HPLC Purity: ≥98.0%
31P NMR Purity: ≥98.0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems
Store in freezer (at or below -20°C).
Temperatura ambiente
5 g
Estándar
Polvo
iBu-dG CEP
Desoxiguanosina (dG)
98%
Fosforamidita
ADN
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteXG2042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number27-1734-05
Número de loteZD1932 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number27-1734-05
Número de loteXC3442 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number27-1734-05
Número de loteZA1282 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number27-1734-05
Número de loteYE0662 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number27-1734-05
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Fosforamidita iBu-dG > 5 g