Learn More
STEMCELL Technologies IDE1
Activin/BMP/TGF-β pathway activator
190.35€ - 225.45€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17100082
|
STEMCELL Technologies
72512 |
1 mg |
190.35€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17110082
|
STEMCELL Technologies
72514 |
5 mg |
225.45€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Inducer of definitive endoderm 1 (IDE1) induces differentiation of mouse or human pluripotent stem cells (PSCs) by activating SMAD2 phosphorylation and NODAL expression (Borowiak et al.) At EC50 = 125 nM, SOX17 expression was induced in mouse ES cells
- Induces differentiation of mouse or human ES cells to definitive endoderm in the absence of Activin A, NODAL, or feeder cells (Borowiak et al.)
Especificaciones
1160927-48-9 | |
C15H18N2O5 | |
≥95% |