Learn More
Novus Biologicals™ IKK gamma Inhibitor Peptide Set
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
579.00€ - 1105.00€
Especificaciones
Especie del huésped | Human, Mouse, Rat |
---|---|
Componentes | 1.IKK-gamma NEMO Binding Domain (NBD) Inhibitor Peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE (IKK-gamma/NEMO binding sequence is underlined). Molecular weight: 3692 2.Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
Para utilizar con (aplicación) | Functional (Inhibition), In vitro assay, In vivo assay |
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Peso molecular | 3692 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18114365
|
Novus Biologicals™
NBP2-26504-5MG |
5 mg |
1105.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18780644
|
Novus Biologicals™
NBP2-26504 |
579.00€
2 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Especificaciones
Human, Mouse, Rat | |
Functional (Inhibition), In vitro assay, In vivo assay | |
3692 |
1.IKK-gamma NEMO Binding Domain (NBD) Inhibitor Peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE (IKK-gamma/NEMO binding sequence is underlined). Molecular weight: 3692 2.Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
|
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IKK gamma Inhibitor |
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ IKK gamma Inhibitor Peptide Set