Learn More
Novus Biologicals™ IKK gamma Inhibitor Peptide Set
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-26504-5MG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Human, Mouse, Rat | |
Functional (Inhibition), In vitro assay, In vivo assay | |
5 mg | |
IKK gamma Inhibitor |
1.IKK-gamma NEMO Binding Domain (NBD) Inhibitor Peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE (IKK-gamma/NEMO binding sequence is underlined). Molecular weight: 3692 2.Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
|
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
3692 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Título del producto
Novus Biologicals™ IKK gamma Inhibitor Peptide Set > 5mg
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido