Learn More
Cytiva illustra™ Exonuclease I
Cataliza la eliminación secuencial del extremo 3' de los nucleótidos de una molécula de ADN monocatenario.
Marca: Cytiva E70073Z
380.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Monomérico y bacteriano
- Peso molecular: 54.5kd
- Se expresa en E. coli.
- Se inactiva por calor a 80 °C durante 15 minutos
- Activa en tampones de PCR
- Actividad: 10 u/μl
- Sin endonucleasas contaminantes, exonucleasas de doble cadena ni ribonucleasas.
- > 95 % puro por SDS-PAGE
Especificaciones
> 95 % por SDS-PAGE | |
2500 U | |
54.5kd |
Bacterias | |
Exonuclease I |