Learn More
Cytiva illustra™ Exonuclease I
Cataliza la eliminación secuencial del extremo 3' de los nucleótidos de una molécula de ADN monocatenario.
445.00€ - 757.00€
Especificaciones
Pureza | > 95 % por SDS-PAGE |
---|---|
Fuente | Bacterias |
Tipo de producto | Exonuclease I |
Peso molecular | 54.5kd |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10228854
|
Cytiva
E70073Z |
2500 U |
445.00€
2500 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10300175
|
Cytiva
E70073X |
5000 U |
757.00€
5000 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Monomérico y bacteriano
- Peso molecular: 54.5kd
- Se expresa en E. coli.
- Se inactiva por calentamiento a 80 °C durante 15 minutos.
- Se activa en tampones para PCR.
- Actividad: 10 U/μl
- Sin endonucleasas contaminantes, exonucleasas de doble cadena ni ribonucleasas.
- > 95 % puro por SDS-PAGE
Especificaciones
> 95 % por SDS-PAGE | |
Bacterias | |
Exonuclease I | |
54.5kd |