Learn More
Cytiva Illustra ExoProStar™, 1paso
Se utiliza para limpieza de PCR enzimática. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ 1-step con illustra Exonuclease I y fosfatasa alcalina combinadas en un tubo, para eliminar los primers sin incorporar y los dNTP.
Marca: Cytiva US77720
1463.00 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Un tubo con una mezcla de enzimas que realizan la limpieza de las reacciones secuenciales y PCR.
- Solo se necesita un paso de pipeteo para preparar su reacción.
- Protocolo rápido de 30 minutos sin necesidad de utilizar las manos.
- Recuperación del producto de PCR del 100 %
- Escalable para diferentes tamaños de reacción.
- Compatibles con automatización
Especificaciones
Tecnología de limpieza de PCR enzimática con illustra Exonuclease I y fosfatasa alcalina combinadas en un tubo, para eliminar los primers sin incorporar y los dNTPs. Para la máxima comodidad viene en un solo tubo. | |
Eliminar primers y dNTP no incorporados | |
Illustra ExoProStar 1 paso | |
30 min |
Tecnología de limpieza de PCR enzimática | |
2000 | |
1 Unidad | |
Recuperación del producto de PCR del 100 % |