Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN illustra™ GenomiPhi V2
Amplifique genomas completos con alta eficiencia y representación. El kit de amplificación de ADN Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 proporciona una amplificación genómica completa con producciones de 4 a 7 μg.
Marca: Cytiva 25-6600-30
199.05 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.01800kg
Descripción
- El material inicial puede ser ADN purificado o lisados celulares no purificados
- El protocolo simple proporciona producciones típicas de 4 a 7 μg de ADN y longitudes medias de producto > 10 kb
- Menos tiempo de intervención en comparación con los métodos tradicionales de aislamiento
- Amplificación representativa de todo el genoma
- Protocolo fácilmente automatizable con gran reproducibilidad
- ADN de alta calidad para CGH de matriz, genotipado de alto rendimiento, archivo de ADN, PCR, digestión de enzimas de restricción, hibridación y clonación
- Contiene todos los componentes necesarios para la preparación del ADN genómico por amplificación isotérmica del desplazamiento de la cadena
Especificaciones
Almacenar el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas se debe almacenar a -70 °C; todos los demás componentes se pueden almacenar a -20 °C. Descongele los componentes en hielo y manténgalos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación. | |
Amplificación de ADN genómico | |
25 | |
> 10 kb |
El kit de amplificación de ADN Illustra GenomiPhi V2 proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una producción de 4 a 7 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. | |
225μL Sample Buffer, 225μL Reaction Buffer, 25μL Enzyme mix, 20μL Control DNA (lambda) | |
Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi V2 | |
1,5-2 h |
Seguridad y manipulación
- GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 25 reactions
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.