Learn More
Cytiva Kit de amplificación de ADN illustra™ GenomiPhi V2
Amplifique genomas completos con alta eficiencia y representación. El kit de amplificación de ADN Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 proporciona una amplificación genómica completa con producciones de 4 a 7 μg.
224.98€ - 2924.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas se debe almacenar a -70 °C; todos los demás componentes se pueden almacenar a -20 °C. Descongele los componentes en hielo y manténgalos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación. |
---|---|
Descripción | El kit de amplificación de ADN Illustra GenomiPhi V2 proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una producción de 4 a 7 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. |
Para utilizar con (aplicación) | Amplificación de ADN genómico |
Tipo de producto | Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi V2 |
Tamaño | > 10 kb |
Includes: Tampón de muestra, tampón de reacción, mezcla de enzimas y ADN de control Lambda (10 ng/μl)
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10471645
|
Cytiva
25-6600-30 |
225μL Sample Buffer, 225μL Reaction Buffer, 25μL Enzyme mix, 20μL Control DNA (lambda) | 25 |
224.98€
25 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10628505
|
Cytiva
25-6600-31 |
0,9 ml de tampón de muestras, 0,9 ml de tampón de reacción, 100 μl de mezcla de enzimas, 20 μl de ADN de control (lambda) | 100 |
599.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10309494
|
Cytiva
25-6600-32 |
5 tampones de muestra de 0,9 ml, 5 tampones de reacción de 0,9 ml, 5 mezclas de enzimas de 100 μl, 20 μl de ADN de control (lambda) | 500 |
2924.00€
500 reacciones |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- El material de partida puede ser ADN purificado o lisados celulares no purificados
- El protocolo simple proporciona producciones típicas de 4 a 7 μg de ADN y longitudes medias de producto > 10 kb
- Menos tiempo de manipulación en comparación con los métodos de aislamiento tradicionales
- Amplificación representativa del genoma completo
- Protocolo de automatización con gran reproducibilidad
- ADN de alta calidad para la CGH de matrices, identificación de genotipos de alto rendimiento, archivo de ADN, PCR, digestión de enzimas de restricción, hibridación y clonación
- Contiene todos los componentes necesarios para la preparación de ADN genómico mediante amplificación por desplazamiento de la cepa isotérmica
Especificaciones
Almacenar el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas se debe almacenar a -70 °C; todos los demás componentes se pueden almacenar a -20 °C. Descongele los componentes en hielo y manténgalos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación. | |
Amplificación de ADN genómico | |
> 10 kb |
El kit de amplificación de ADN Illustra GenomiPhi V2 proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una producción de 4 a 7 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. | |
Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi V2 | |
1,5-2 h |