Learn More
Cytiva Columnas Microspin G-50
Diseñadas para permitir la purificación rápida de ADN para su uso en una amplia gama de aplicaciones que utilizan el equipo de microcentrífuga típico. Las columnas Cytiva illustra™ Microspin G-50 no eliminan ni desnaturalizan la enzima.
Marca:  Cytiva 27-5330-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11753309
  • 271.54€ / paquete de 50
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Volúmenes de muestra óptimos en el rango de 12-50 μ
  • Para la purificación rápida del ADN marcado (> 20 bases) a partir de moléculas más pequeñas en solución
  • Las columnas están preenvasadas con Sephadex G-50 Grade equilibrado en tampón TE con 0,05 % de biocida Kathon CG/ICP
  • Las columnas illustra AutoSeq™ e illustra ProbeQuant™ G-50 Micro están diseñadas específicamente para la eliminación de terminador de colorante y la purificación de sonda etiquetada respectivamente y ofrecen un rendimiento optimizado en esas aplicaciones
  • También se puede utilizar para el intercambio de tampones/la desalinización de reacciones enzimáticas (de 10 a 100 μl) tras la desnaturalización térmica y la extracción de fenol
  • La recuperación del producto será al menos un 10 % inferior a la de las columnas ProbeQuant G-50 Micro.
  • Para la purificación rápida de ADN etiquetado (> 20 bases) de nucleótidos etiquetados no incorporados en un volumen de 25 a 50 μl usando cromatografía de columnas de centrifugación
Desalinización, intercambio de tampón, eliminación de terminadores de colorante de reacciones de secuenciación de ciclo, eliminación de nucleótidos etiquetados a partir de reacciones de etiquetado de ADN
Información de órdenes
Cómodamente preenvasados con grado de ADN Sephadex G-50 preequilibrado en tampón TE con 0,05 % de biocida Kathon™ CG/ICP y tubos de recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desalinización, intercambio de tampón, eliminación de terminadores de tinte de reacciones de secuenciación de ciclo, eliminación de nucleótidos etiquetados en entre 25 y 50 μl a partir de reacciones de etiquetado de ADN
Grado de ADN Sephadex™ G-50
50 preparaciones
Columna
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Columnas Microspin G-50 > Paquete de 50