Learn More
Cytiva Gránulos para PCR PuReTaq Ready-To-Go™
Partículas premezcladas y predispensadas optimizadas para la realización de amplificaciones de PCR estándar. Las partículas para PCR Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ son estables a temperatura ambiente.
189.00€ - 836.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 kit |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
Código de producto | Marca | Formato | N.º de reacciones | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | N.º de reacciones | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10525775
|
Cytiva
27-9557-02 |
Tubos/placa de 0,2 ml | 480 | 200 μl |
836.00€
480 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10380395
|
Cytiva
27-9557-01 |
Tubos/placa de 0,2 ml | 96 | 200 μl |
191.58€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10678095
|
Cytiva
27-9559-01 |
Tubo de 0,2 ml con tapón articulado | 96 | 200 μl |
189.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10289034
|
Cytiva
27-9558-01 |
Tubo de 0,5 ml | 100 | 500 μl |
210.08€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- El ADN polimerasa PuReTaq y los reactivos de alta pureza proporcionan un sólido rendimiento con niveles muy bajos de ADN contaminante
- El proceso de fabricación fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación
- La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador
- Verificado para PCR en tiempo real.
- Listo para su uso significa simplemente agregar ADN de la muestra y cebadores y realizar el ciclo
Especificaciones
1 kit | |
PCR estándar |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- PuReTaq
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
- UNKNOWN ACUTE-73.3% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 73.3% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Gránulos para PCR PuReTaq Ready-To-Go™