Learn More
Cytiva Gránulos para RT-PCR illustra™ Ready-To-Go™
Optimized for performing either one-step or conventional two-step reverse transcription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR Beads are ambient temperature stable, pre-mixed, and ready for pre-dispensed reactions.
Marca: Cytiva 27-9267-01
457.90 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Los reactivos están optimizados para la síntesis de ADNc de longitud completa (> 7,5 kb) y una sensibilidad óptima de PCR
- Se suministran en tubos/placas de 0,5 ml o 0,2 ml de paredes finas compatibles con la mayoría de termocicladores
- Se suministra con cebadores pd(N)6 y oligo(dT) para una mayor flexibilidad
- El proceso de fabricación Ready-To-Go fija el rendimiento para una excelente reproducibilidad con menos riesgo de errores de pipeteo y contaminación
- La estabilidad de la temperatura ambiente a largo plazo simplifica el envío y elimina la necesidad de almacenamiento en congelador
Especificaciones
Gránulos estables a temperatura ambiente que contienen tampón, desoxiadenosina trifosfato (dATP), desoxicitidina trifosfato (dCTP), desoxiguanosina trifosfato (dGTP), aproximadamente 2 unidades de ADN polimerasa Taq, transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV), RNAguard (porcino) y estabilizadores (incluida seroalbúmina bovina [BSA] sin ADNasa ni ARNasa); un gránulo se reconstituye a 50. Ambiente en bolsa con desecante | |
1 kit | |
96 |
Tubo de 0,2 ml | |
RT-PCR | |
200 μl |