Learn More
Cytiva Gránulos para RT-PCR illustra™ Ready-To-Go™
Optimized for performing either one-step or conventional two-step reverse transcription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR Beads are ambient temperature stable, pre-mixed, and ready for pre-dispensed reactions.
466.00€ - 518.00€
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10187044
|
Cytiva
27-9259-01 |
96 | 200 μl |
466.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10064974
|
Cytiva
27-9267-01 |
96 | 200 μl |
482.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10015264
|
Cytiva
27-9266-01 |
100 | 500 μl |
518.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Reagents are optimized for full-length cDNA synthesis (>7.5 kb) and optimal sensitivity from PCR
- Provided in either thin walled 0.5 ml or 0.2 ml tubes/plates compatible with most thermocyclers
- Supplied with both pd(N)6 and oligo(dT) primers for flexibility
- The Ready-To-Go manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
- Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
Especificaciones
1 kit | |
RT-PCR |