Learn More
Cytiva Juego de dNTP de solución
Utilice conjuntos de dNTP para optimizar el rendimiento y la uniformidad. Los conjuntos de dNTP de solución Cytiva Lifescience™ illustra™ están libres de ADNasa, ARNasa y nicking de la actividad enzimática.
Marca:  Cytiva 28-4065-51
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084724
  • 266.00€ / paquete de 4
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
dNTP Set
>99%
Incolora
7
100 mM
4 x 25 μm
Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • dATP, 100MMOLAR SOLN, 25 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 x 25
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-9.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 9.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Juego de dNTP de solución > Conjunto dNTP (100 mM cada A, C, G, T); 4 x 25 μmol