Learn More
Cytiva Kit de amplificación TempliPhi™ 100/500
Utilice ADN amplificado directamente para la secuenciación de ciclos sin purificación. Los kits de amplificación de ADN de Cytiva illustra TempliPhi preparan de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN a partir de ADN circular.
Marca: Cytiva 25-6400-50
1404.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24339" para aplicar la oferta.
Includes: Tampón de muestra, tampón de reacción, mezcla de enzimas y ADN pUC19 de control positivo (2 ng/μl)
Descripción
- Genere cantidades de microgramos de ADN de plantilla a partir de cantidades de picograma de material inicial
- Las reacciones completadas contienen cantidades uniformes de ADN independientemente de la cantidad de entrada, lo que permite su uso directo en reacciones de secuenciación sin cuantificación
- Amplifique el ADN de cultivos bacterianos o de M13 líquidos, colonias, placas, soluciones madre de glicerol o ADN circular purificado (plásmido o M13) sin la necesidad de purificación
- El protocolo simple reduce el tiempo, la mano de obra y los consumibles necesarios para la preparación de la plantilla, y el flujo de trabajo permite una automatización sencilla
- Contienen componentes independientes y sin mezclar para mejorar la estabilidad
Especificaciones
El producto puede almacenarse durante 2 meses o menos a -20 °C. Para el almacenamiento durante más de 2 meses, almacenar a -70 °CDescongelar los componentes en hielo y mantener a 0-4 °C durante la manipulación. NO caliente por encima de 4 °C antes de la amplificación | |
Kits y reactivos de amplificación de plantilla de secuenciación | |
500 | |
4-18 h según el material inicial |
Los kits de amplificación de ADN illustra TempliPhi preparan de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN a partir de ADN circular. | |
0,5 ml de tampón de muestras, 0,5 ml de tampón de reacción, 20 μl de mezcla de enzimas y 50 μl de ADN pUC19 de control positivo | |
Kit de amplificación illustra TempliPhi 500 |