Learn More
Cytiva Kit de amplificación illustra™ TempliPhi™ 100/500
Utilice ADN amplificado directamente para la secuenciación de ciclos sin purificación. Los kits de amplificación de ADN Cytiva illustra TempliPhi preparan de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN a partir de ADN circular.
307.00€ - 1478.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El producto puede almacenarse durante 2 meses o menos a -20 °C. Para el almacenamiento durante más de 2 meses, almacenar a -70 °CDescongelar los componentes en hielo y mantener a 0-4 °C durante la manipulación. NO caliente por encima de 4 °C antes de la amplificación |
---|---|
Descripción | Los kits de amplificación de ADN illustra TempliPhi preparan de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN a partir de ADN circular. |
Para utilizar con (aplicación) | Kits y reactivos de amplificación de plantilla de secuenciación |
Incluye | 0,5 ml de tampón de muestras, 0,5 ml de tampón de reacción, 20 μl de mezcla de enzimas y 50 μl de ADN pUC19 de control positivo |
Tiempo de prueba | 4-18 h según el material inicial |
Includes: Tampón de muestra, tampón de reacción, mezcla de enzimas y ADN pUC19 de control positivo (2 ng/μl)
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10794562
|
Cytiva
25-6400-10 |
100 |
307.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10281390
|
Cytiva
25-6400-50 |
500 |
1478.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Genere plantillas de ADN con cantidades expresadas en microgramos a partir de material inicial expresado en cantidades en picogramos
- Las reacciones completadas contienen cantidades uniformes de ADN independientemente de la cantidad de entrada, lo que permite su uso directamente en reacciones de secuenciación sin cuantificación
- Amplifique el ADN de cultivos bacterianos o de líquidos M13, colonias, placas, caldos de glicerol o ADN circular purificado (plásmido o M13) sin necesidad de purificación
- El sencillo protocolo reduce el tiempo, la mano de obra y los consumibles necesarios para la preparación de plantillas, y el flujo de trabajo facilita la automatización
- Contienen componentes separados sin mezclar para mejorar la estabilidad
Especificaciones
El producto puede almacenarse durante 2 meses o menos a -20 °C. Para el almacenamiento durante más de 2 meses, almacenar a -70 °CDescongelar los componentes en hielo y mantener a 0-4 °C durante la manipulación. NO caliente por encima de 4 °C antes de la amplificación | |
Kits y reactivos de amplificación de plantilla de secuenciación | |
4-18 h según el material inicial |
Los kits de amplificación de ADN illustra TempliPhi preparan de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN a partir de ADN circular. | |
0,5 ml de tampón de muestras, 0,5 ml de tampón de reacción, 20 μl de mezcla de enzimas y 50 μl de ADN pUC19 de control positivo |