Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent
El reactivo verde para hipoxia Image-iT es un novedoso compuesto fluorogénico de fijación que sirve para medir la hipoxia en células vivas.
143.00€ - 514.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar entre – 5 y – 30 °C. Proteja el producto de la luz. |
---|---|
Tipo de producto | Reactivo |
Línea de productos | Image-iT™ |
Tipo de reactivo | Reactivo de hipoxia |
Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15834154
|
Invitrogen™
I14834 |
1 vial |
143.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15940773
|
Invitrogen™
I14833 |
5 viales |
514.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El reactivo verde para hipoxia Image-iT es un novedoso compuesto fluorogénico de fijación que sirve para medir la hipoxia en células vivas. No es fluorescente cuando las células vivas están en un entorno en el que las concentraciones de oxígeno son normales y se vuelve fluorescente cuando los niveles de oxígeno disminuyen. El reactivo verde para hipoxia Image-iT mantiene su fluorescencia cuando las células/tejidos regresen a los niveles normales de oxígeno, lo que permite fijar las células/tejidos con una pérdida mínima de señal fluorescente.Las características del reactivo verde para hipoxia Image-iT incluyen:
- Indica hipoxia en células vivas mediante fluorescencia en entornos de bajo nivel de oxígeno
- Capacidad de fijación: mantiene la señal fluorescente cuando las células/tejidos regresan a los niveles normales de oxígeno
- Fácil de utilizar: solo hay que añadirlo a los medios de cultivo celular y adquirir las imágenes
Información de órdenes
- Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre -5 y -30 °C. Proteger de la luz.
- Estable durante al menos 6 meses después de su recepción.
Especificaciones
Almacenar entre – 5 y – 30 °C. Proteja el producto de la luz. |
|
Image-iT™ | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Reactivo | |
Reactivo de hipoxia |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent