Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent
El reactivo verde para hipoxia Image-iT es un novedoso compuesto fluorogénico de fijación que sirve para medir la hipoxia en células vivas.
Marca: Invitrogen™ I14833
386.08 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El reactivo verde para hipoxia Image-iT es un novedoso compuesto fluorogénico de fijación que sirve para medir la hipoxia en células vivas. No es fluorescente cuando las células vivas están en un entorno en el que las concentraciones de oxígeno son normales y se vuelve fluorescente cuando los niveles de oxígeno disminuyen. El reactivo verde para hipoxia Image-iT mantiene su fluorescencia cuando las células/tejidos regresen a los niveles normales de oxígeno, lo que permite fijar las células/tejidos con una pérdida mínima de señal fluorescente.Las características del reactivo verde para hipoxia Image-iT incluyen:
• Indica hipoxia en células vivas mediante fluorescencia en entornos de bajo nivel de oxígeno
• Capacidad de fijación: mantiene la señal fluorescente cuando las células/tejidos regresan a los niveles normales de oxígeno
• Fácil de utilizar: solo hay que añadirlo a los medios de cultivo celular y adquirir las imágenes
El reactivo verde para hipoxia Image-iT es un compuesto fluorogénico que se vuelve fluorescente en entornos con bajas concentraciones de oxígeno y es permeable a las células vivas. Estas propiedades lo convierten en una herramienta muy útil para detectar células y tejidos en condiciones hipóxicas. El reactivo verde para hipoxia Image-iT es un detector de oxígeno muy sensible. A diferencia de los aductos de pimonidazol, que solo responden a niveles muy bajos de oxígeno, el reactivo verde para hipoxia Image-iT comienza a producir fluorescencia cuando los niveles de oxígeno atmosférico son inferiores al 5 %. Responde rápidamente a estos entornos, y la fluorescencia se mantiene después de que los niveles de oxígeno vuelvan a la normalidad. Gracias a estas propiedades, el reactivo verde para hipoxia Image-iT es una herramienta ideal para detectar condiciones hipóxicas alrededor de tumores, cultivos 3D, esferoides, neuronas, etc.
Información de órdenes
- Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre -5 y -30 °C. Proteger de la luz.
- Estable durante al menos 6 meses después de su recepción.
Especificaciones
Almacenar entre – 5 y – 30 °C. Proteja el producto de la luz. |
|
Image-iT™ | |
Reactivo de hipoxia |
Reactivo | |
5 viales | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3021919 | Certificado de análisis | 26/08/2024 | I14833 |
2827566 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | I14833 |
2725321 | Certificado de análisis | 13/09/2023 | I14833 |
2559170 | Certificado de análisis | 10/02/2023 | I14833 |
2518906 | Certificado de análisis | 28/07/2022 | I14833 |