Learn More
Gibco™ IMDM, suplemento GlutaMAX™
IMDM, suplemento GlutaMAX™
Marca: Gibco™ 31980022
43.26 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Description
El medio de Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones IMDM de Gibco™ para una gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales. Además, este medio exclusivo carece de hierro, ya que el nitrato de potasio reemplaza al nitrato férrico. IMDM Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El IMDM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de IMDM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
IMDM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el IMDM requiere suplementación, generalmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). IMDM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (3024 g/L) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Spécification
Normas ISO 13485, FDA | |
Medio de Dulbecco modificado por Iscove, 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 6,9 a 7,3, con GlutaMAX™, rojo de fenol, piruvato sódico, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 270 a 310 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos | |
Líquido | |
GlutaMAX, Rojo fenol, Piruvato sódico | |
Cultivo de células de mamíferos | |
500 ml |
De 2 a 8 °C | |
1 X | |
Medio de Dulbecco modificado por Iscove | |
Sin α±-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol | |
Desde 6,9 hasta 7,3 |