Learn More
Solución tampón de imidazol de pH 7,3, Fisher Chemical™
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Marca: Fisher Chemical SOL 077 1L
Especificaciones
Tampón | |
7,3 | |
1000 mL | |
Líquido |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Imidazole, Buffer solution pH 7.3. European Pharmacopoeia Ref: 4004500
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: imidazole, hydrochloric acid
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1004157 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | SOL 077 1L |