Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Blue Carrier™ Protein
Hacer que los inmunógenos hapteno-proteína portadora incluyan péptidos que contengan cisteína y otros antígenos tiolados con hemocianina (CCH) inmunogénica reactiva con grupossulfhidrilo.
Marca: Thermo Scientific™ 77661
87.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
La proteína Blue Carrier activada con maleimida Thermo Scientific™ es una hemocianina (CCH) inmunogénica reactiva con el grupo sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
La proteína Blue Carrier es una hemocianina grande muy inmunogénica, como la hemocianina de lapa californiana (KLH), pero más soluble. La proteína portadora se convierte en reactiva al grupo sulfhidrilo mediante su modificación química con el entrecruzador sulfo-SMCC. La proteína activada con maleimida que se obtiene se estabiliza y liofiliza en tampón fosfato. Los grupos maleimida forman entrecruzamientos covalentes con los grupos sulfhidrilo (-SH) en los restos de cisteína y otros haptenos que contienen tioles. Pueden conjugarse numerosas moléculas de antígeno con cada molécula de proteína Blue Carrier para convertirlas en moléculas altamente inmunogénicas y aumentar las posibilidades de estimular la producción, por parte de animales inmunizados, de antisueros con un elevado título frente a los epítopos de interés.
Características destacadas:
Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva con grupos sulfhidrilo por mol de proteína portadora, lo que garantiza de forma sistemática altos niveles de conjugación.
Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
Proteína portadora de alta calidad: la proteína Blue Carrier es una hemocianina de Concholepas concholepas (CCH) ultrapura preparada a partir de hemolinfa de molusco.
Gran inmunogenicidad y solubilidad: la CCH tiene una elevada masa molecular que provoca una mayor respuesta inmunitaria que la BSA o la ovoalbúmina.
Especificaciones
Tras su recepción, almacenar a - 20 °C. El producto se envía con hielo. | |
2 mg | |
Blue Carrier™, Imject™ | |
Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
WE326691 | Certificado de análisis | 10/06/2021 | 77661 |
VC295519 | Certificado de análisis | 19/03/2020 | 77661 |
SD243750 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | 77661 |
QE217414 | Certificado de análisis | 15/04/2017 | 77661 |
OL197215 | Certificado de análisis | 14/04/2017 | 77661 |