Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11766188
  • 168.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™.Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
  • Diseñado para los modelos de limpiadores ultrasónicos de frecuencia dual Fisherbrand
  • El fondo de malla mantiene protege las piezas pequeñas
  • Dos asas para facilitar el uso
  • El diseño limpio y sencillo se ajusta perfectamente
  • Acero inoxidable duradero de calidad superior
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo
Limpiador ultrasónico, 6,9 l
Acero inoxidable