Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
45.80€ - 759.00€
Productos 9
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11726188
Ver documentos
Fisherbrand™
1004170
Limpiador ultrasónico, Elma E, S, P 10 serie de sobremesa 0,8 l
45.80€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11746188
Ver documentos
Fisherbrand™
1004232
Limpiador ultrasónico, Elma E, S, P 40, serie de sobremesa, 4,25 l
61.55€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11758728
Ver documentos
Fisherbrand™
1027339
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 300 30 l
246.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11786198
Ver documentos
Fisherbrand™
1009030
Limpiador ultrasónico, Elmasonic S450 H 45 l
293.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11778728
Ver documentos
Fisherbrand™
1026584
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 550 55 l
380.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Add to basket
11788728
View Documents
Fisherbrand™
1027349
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 800, 80 l
482.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Add to basket
11708738
View Documents
Fisherbrand™
1027350
Baño ultrasónico, Elmasonic X-tra ST 1400H
636.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Add to basket
11718738
View Documents
Fisherbrand™
1027351
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 1600, 160 l
713.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Add to basket
11758738
View Documents
Fisherbrand™
1027352
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 2500, 250 l
759.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™. Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
  • Fondo de malla
  • Un asa en cada extremo
  • Diseño funcional y moderno
  • Disponible en diversas capacidades
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.