Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca:  Fisherbrand™ 1027351
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11718738
  • 713.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™. Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
  • Fondo de malla
  • Un asa en cada extremo
  • Diseño funcional y moderno
  • Disponible en diversas capacidades
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo
Baño ultrasónico, Elmasonic Xtra Basic 1600, 160 l
Acero inoxidable
Videos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable > Para baños de ultrasonidos X-tra Basic 1600