Learn More
Thermo Scientific™ Placa de un pocillo Nunc™ OmniTray™
Trabaje con bibliotecas para detección, hibridación de ADN, técnicas estándar con placas de Petri y procesos de crecimiento bacteriano con las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Marca: Thermo Scientific™ 140156
613.99 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ están fabricadas con poliestireno transparente con tamaño de microplacas estándar y son ideales para bibliotecas para detección y la hibridación de ADN. Están disponibles en su versión estándar con dos esquinas ranuradas y en versión rectangular optimizada para la automatización. Superficie tratada para cultivo celular o no tratada para proliferación bacteriana y aislamiento de colonias.
Características:- El poliestireno transparente tiene excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas y el recuento de colonias.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo y es especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin adherencia.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- La superficie tratada para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
- La claridad óptica facilita la visualización de las colonias.
- La bandeja se puede congelar a - 20 °C
La bandeja Nunc OmniTray funciona como:
- Soporte de la membrana para la técnica de transferencia puntual (dot blotting)
- Recipiente para los pasos de desnaturalización, hibridación y lavado
- Recipiente de almacenamiento para membranas
N.º Nº: 140156 y 140175
- Forma rectangular mejorada, ideal para sistemas de visualización y selección automáticos
Recomendada para:
- Transferencia puntual
- Desnaturalización/hibridación/lavado
- Crecimiento bacteriano
- Almacenamiento de membranas
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen la recomendación de las normas nacionales americanas (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Tapón incluido | |
Rectangular | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Placa de un pocillo | |
1 | |
Tapa | |
10 | |
85,47 mm |
Transparente | |
Poliestireno | |
90 mL | |
84 cm2 | |
Rectangulares | |
Nunclon Delta | |
35 mL | |
Dimensión de la microplaca, rectángulo sin esquinas dentadas | |
90 | |
127,76 mm | |
32 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1413886 | Certificado de procesamiento | 02/01/2025 | 140156 |
1272063 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 140156 |
1373451 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 140156 |
1340910 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 140156 |
1413886 | Certificado de conformidad | 14/12/2024 | 140156 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.