Learn More
Thermo Scientific™ Placa de un pocillo Nunc™ OmniTray™
Trabaje con bibliotecas para detección, hibridación de ADN, técnicas estándar con placas de Petri y procesos de crecimiento bacteriano con las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Marca: Thermo Scientific™ 165218
334.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ están fabricadas con poliestireno transparente con tamaño de microplacas estándar y son ideales para bibliotecas para detección y la hibridación de ADN. Están disponibles en su versión estándar con dos esquinas ranuradas y en versión rectangular optimizada para la automatización. Superficie tratada para cultivo celular o no tratada para proliferación bacteriana y aislamiento de colonias.
Características:- El poliestireno transparente tiene excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas y el recuento de colonias.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo y es especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin adherencia.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- La superficie tratada para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
- La claridad óptica facilita la visualización de las colonias.
- La bandeja se puede congelar a - 20 °C
La bandeja Nunc OmniTray funciona como:
- Soporte de la membrana para la técnica de transferencia puntual (dot blotting)
- Recipiente para los pasos de desnaturalización, hibridación y lavado
- Recipiente de almacenamiento para membranas
N.º Nº: 140156 y 140175
- Forma rectangular mejorada, ideal para sistemas de visualización y selección automáticos
Recomendada para:
- Transferencia puntual
- Desnaturalización/hibridación/lavado
- Crecimiento bacteriano
- Almacenamiento de membranas
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen la recomendación de las normas nacionales americanas (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Tapón incluido | |
Rectangular | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Placa de un pocillo | |
1 | |
Tapa | |
10 | |
85,47 mm |
Transparente | |
Poliestireno | |
90 mL | |
84 cm2 | |
Rectangulares | |
Nunclon Delta | |
35 mL | |
Dimensión de la microplaca con 2 esquinas dentadas | |
60 | |
127,76 mm | |
32 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.