Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca:  Fisherbrand™ 1004232
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11746188
  • 61.55€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™. Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
  • Fondo de malla
  • Un asa en cada extremo
  • Diseño funcional y moderno
  • Disponible en diversas capacidades
Especificaciones
Especificaciones
Cesta de malla
Limpiador ultrasónico, Elma E, S, P 40, serie de sobremesa, 4,25 l
Acero inoxidable
Videos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:02
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:02
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable > Limpiadores de ultrasonidos de sobremesa de las series E, S y P 40