Learn More
Leica Microsystems Aceite de inmersión
Use Leica™ Immersion Oil with microscope to increase the resolving power and aperture of the objective lens.
Marca: Leica Microsystems 13614800
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Frasco de 10 ml
- Para microscopios Leica
Especificaciones
Aceite de inmersión | |
10 mL | |
10 ml |
1/Paq. | |
Tipo A |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Immersion Oil
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Butene, homopolymer,Terphenyl, Paraffins(petroleum), normalC5-20, Terphenyl, hydrogenated