Learn More
Cytiva Geles Immobiline™ DryStrip
Representan una selección completa de tiras IPG de intervalo estrecho, medio y amplio. Los geles Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip (tiras IPG) se utilizan para el isoelectroenfoque (IEF), se ejecutan como la primera dimensión de la electroforesis en 2-D o como una aplicación independiente.
133.16€ - 637.00€
Especificaciones
Descripción Los geles Immobiline DryStrip (tiras IPG) se utilizan para el isoelectroenfoque (IEF), se ejecutan como la primera dimensión de la electroforesis en 2-D o como una aplicación independiente.
Color Incolora
Tipo de producto Gel prefundido
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Formulario Secado
Ver más especificaciones
Productos 24
Código de producto Marca Intervalo de pH Gradiente Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de pH Gradiente Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11544985
Ver documentos
Cytiva
17-1235-01
Desde 3 hasta 10 No lineal 18 cm
194.00€
paquete de 12
10753407
Ver documentos
Cytiva
17-6001-97
Desde 6 hasta 11 Linear 18 cm
291.00€
paquete de 12
11763239
Ver documentos
Cytiva
17-6001-96
Desde 6 hasta 11 Linear 13 cm
542.00€
paquete de 12
11743239
Ver documentos
Cytiva
17-6001-94
Desde 6 hasta 11 Linear 7 cm
289.00€
paquete de 12
11733249
Ver documentos
Cytiva
17-6002-47
Desde 6 hasta 9 Linear 24 cm
637.00€
paquete de 12
11713249
Ver documentos
Cytiva
17-6002-45
Desde 3 hasta 10 No lineal 24 cm
238.00€
paquete de 12
10146414
Ver documentos
Cytiva
17-6003-73
Desde 3 hasta 11 No lineal 7 cm
233.00€
paquete de 12
11793289
Ver documentos
Cytiva
17-6003-75
Desde 3 hasta 11 No lineal 13 cm
271.00€
paquete de 12
11713299
Ver documentos
Cytiva
17-6003-77
Desde 3 hasta 11 No lineal 24 cm
238.00€
paquete de 12
11524985
Ver documentos
Cytiva
17-1233-01
Desde 4 hasta 7 Linear 18 cm
194.00€
paquete de 12
11534985
Ver documentos
Cytiva
17-1234-01
Desde 3 hasta 10 Linear 18 cm
194.00€
paquete de 12
10545925
Ver documentos
Cytiva
17-6001-11
Desde 3 hasta 10 Linear 7 cm
133.16€
paquete de 12
10732637
Ver documentos
Cytiva
17-6001-12
Desde 3 hasta 10 No lineal 7 cm
133.16€
paquete de 12
11773229
Ver documentos
Cytiva
17-6001-10
Desde 4 hasta 7 Linear 7 cm
133.16€
paquete de 12
11703239
Ver documentos
Cytiva
17-6001-13
Desde 4 hasta 7 Linear 13 cm
191.00€
paquete de 12
11713239
Ver documentos
Cytiva
17-6001-14
Desde 3 hasta 10 Linear 13 cm
191.00€
paquete de 12
11723239
Ver documentos
Cytiva
17-6001-15
Desde 3 hasta 10 No lineal 13 cm
191.00€
paquete de 12
11753239
Ver documentos
Cytiva
17-6001-95
Desde 6 hasta 11 Linear 11 cm
596.00€
paquete de 12
11723249
Ver documentos
Cytiva
17-6002-46
Desde 4 hasta 7 Linear 24 cm
238.00€
paquete de 12
10697465
Ver documentos
Cytiva
17-6002-44
Desde 3 hasta 10 Linear 24 cm
238.00€
paquete de 12
11703299
Ver documentos
Cytiva
17-6003-76
Desde 3 hasta 11 No lineal 18 cm
204.00€
paquete de 12
10584375
Ver documentos
Cytiva
17-6003-74
Desde 3 hasta 11 No lineal 11 cm
219.00€
paquete de 12
11723299
Ver documentos
Cytiva
18-1016-60
Desde 4 hasta 7 Linear 11 cm
162.00€
paquete de 12
11733299
Ver documentos
Cytiva
18-1016-61
Desde 3 hasta 10 Linear 11 cm
162.00€
paquete de 12
Descripción
Descripción
Elija entre una gama completa de geles Immobiline DryStrip de superposición que cubren los intervalos de pH estrecho (1 unidad de pH), medio (de 3 a 5 unidades de pH) y amplio (8 unidades de pH). Los gradientes de pH de los extremos de la escala de pH no son lineales para distribuir las proteínas de manera uniforme sobre la longitud del gel y obtener la máxima resolución.
Cinco tiras IPG de intervalo estrecho de pH (1 unidad de pH), de 24 cm ofrecen una resolución y una capacidad de carga de proteínas altas, lo que se traduce en puntos bien separados con alto contenido de proteínas después de la separación de segunda dimensión
  • Seleccione el gel Immobiline DryStrip de gradiente no lineal (NL) de pH amplio de 3 a 11 para una detección rápida y eficaz para obtener una amplia descripción general de la distribución total de proteínas
  • Para estudios más detallados o cuando se utilizan mayores cargas de proteínas, elija entre cuatro nuevas tiras superpuestas que cubren el intervalo de pH que va de 3 a 11
  • Se puede obtener una mayor resolución utilizando geles Immobiline DryStrip con un intervalo estrecho (1 unidad de pH)
  • Utilice tampones IPG correspondientes para optimizar las condiciones de funcionamiento
  • Utilice tiras IPG directamente después de la rehidratación sin necesidad de manipulación adicional
  • Tiras con código de barras para un seguimiento cómodo de muestras y lotes
  • Los geles Immobiline DryStrip se rehidratan con un tampón IPG correspondiente antes de su uso
  • Las muestras pueden incluirse directamente en la solución de rehidratación para una carga eficaz de muestras diluidas o para cargar mayores cantidades de proteína
  • Las muestras también se pueden cargar después de la rehidratación
Especificaciones
Especificaciones
Los geles Immobiline DryStrip (tiras IPG) se utilizan para el isoelectroenfoque (IEF), se ejecutan como la primera dimensión de la electroforesis en 2-D o como una aplicación independiente.
Gel prefundido
Secado
- 20 °C
0,05 cm
0,3 cm
Incolora
Isoelectroenfoque
Aplicaciones industriales: química analítica e investigación
0,19 in
0,118 in
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Geles Immobiline™ DryStrip