Learn More
Cytiva Kit y componentes Immobiline™ DryStrip
Precast Immobiline DryStrip gels for running the first dimension of a 2-D electrophoresis experiment with the Multiphor II electrophoresis system
Marca: Cytiva 18-1004-33
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
Descripción
Realiza ciclos de hasta 12 tiras Immobiline DryStrip simultáneamente con hasta 100 μl en cada tira Immobiline DryStrip.
- El manual de instrucciones presenta toda la información necesaria para todo el método de electroforesis horizontal en 2-D. Mediante las adaptaciones adecuadas, la electroforesis SDS también se puede realizar utilizando equipos de electroforesis vertical
- El kit Immobiline DryStrip facilita la aplicación de las muestras y el funcionamiento y equilibrado de las tiras Immobiline DryStrip para la primera dimensión en electroforesis en 2-D (bidimensional)
- El enfoque isoeléctrico con un gradiente de pH inmovilizado (IPG) hace posible un verdadero enfoque isoeléctrico y mejora significativamente la reproducibilidad de la distribución de puntos a lo largo del eje de gradiente de pH de los mapas en 2-D
- Los componentes individuales también están disponibles por separado
Especificaciones
Sistema de electroforesis Multiphor™ II | |
Barra de cubeta de muestra | |
Kit Immobiline DryStrip |