Learn More
Cytiva Kit y componentes Immobiline™ DryStrip
Precast Immobiline DryStrip gels for running the first dimension of a 2-D electrophoresis experiment with the Multiphor II electrophoresis system
140.62€ - 3537.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis Multiphor™ II |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10310695
|
Cytiva
18-1004-30 |
Kit DryStrip de inmovilización |
3537.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10565585
|
Cytiva
18-1004-31 |
Bandeja y soporte de electrodos |
2307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11540694
|
Cytiva
18-1004-35 |
Recipiente para muestras |
140.62€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10176674
|
Cytiva
18-1018-66 |
Ánodo |
694.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10489404
|
Cytiva
18-1004-33 |
Barra de cubeta de muestra |
218.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10239624
|
Cytiva
18-1004-34 |
Deflector de tira seca |
171.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10391315
|
Cytiva
18-1018-67 |
Cátodo |
694.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Procese hasta 12 tiras Immobiline DryStrip simultáneamente con hasta 100 μl en cada Immobiline DryStrip.
- El manual de instrucciones incluye toda la información necesaria para el método completo de electroforesis horizontal en 2D. Mediante las adaptaciones adecuadas, la electroforesis de SDS también se puede realizar con el uso de equipo de electroforesis vertical
- El kit Immobiline DryStrip facilita la aplicación de muestras y el uso y equilibrado de Immobiline DryStrip para la primera dimensión en la electroforesis en 2D (bidimensional)
- El isoelectroenfoque con un gradiente de pH inmovilizado (IPG) posibilita un isoelectroenfoque auténtico y mejora considerablemente la reproducibilidad de la distribución de los puntos a lo largo del eje de gradiente de pH de mapas 2D
- Los componentes individuales están disponibles por separado
Especificaciones
Sistema de electroforesis Multiphor™ II |