Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos. Fabricados para adaptarse a equipos estándar.
Marca:  Thermo Scientific™ 467140
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10052411
  • 519.14€ / paquete de 60
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
Los módulos estándar Thermo Scientific son placas de tiras con módulos sólidos que se pueden introducir y extraer fácilmente de su bastidor. Esto mejora el uso de la placa con tamaños de muestra más pequeños.
  • Varios formatos de tiras: Tiras de 8 pocillos, 12 pocillos y 16 pocillos (2 columnas de 8 pocillos)
  • Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
  • Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
  • Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten
  • Marco apilable con marcas de orientación de la tapa
  • Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
  • Dimensiones externas: 128 × 86mm
Selección de superficie
  • PolySorp™, Immulon 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
  • Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
  • Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y de unión mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
  • La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Información para pedidos:
Módulos independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Bastidores y módulos disponibles por separado. Disponibilidad de tapas de tiras y cinta de sellado. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Certifications
Los productos especificados en la tabla están certificados para:Adsorción de IgG; CV < 5 % entre pocillos; todos los resultados +/- 10 % de la media; fondo de todos los pocillos +/-0,005 unidades de absorbancia con respecto a la media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
No
Sin tapa
8 x 12
Transparente
Poliestireno
96
MultiSorp
60
Ninguno
Polisacáridos
Muy hidrófilo
Placa de tiras
Colorimétrico
Paquete de 10, 60 cajas
Placa de tiras
400 μl
350 μl
Redondo
10
60/caja
F8
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.