Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos. Fabricados para adaptarse a equipos estándar.
182.00€ - 1580.00€
Especificaciones
Método de detección | Colorimétrico |
---|---|
Color | Transparente |
Bloqueo de placas | Ninguno |
Código de producto | Marca | Diseño del pocillo | Tratamiento de superficie | Volumen de trabajo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diseño del pocillo | Tratamiento de superficie | Volumen de trabajo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10721634
|
Thermo Scientific™
434797 |
F8 | MaxiSorp | 350 μl | Redondo |
1580.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10574941
|
Thermo Scientific™
441653 |
C8 | MaxiSorp | 250 μl | Redondo |
514.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10274071
|
Thermo Scientific™
444865 |
C8 | PolySorp | 250 μl | Redondo |
555.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10172881
|
Thermo Scientific™
445101 |
C8 | MaxiSorp | 250 μl | Redondo |
540.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10032391
|
Thermo Scientific™
467120 |
F8 | MediSorp | 350 μl | Redondo |
545.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10052411
|
Thermo Scientific™
467140 |
F8 | MultiSorp | 350 μl | Redondo |
505.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10797921
|
Thermo Scientific™
467466 |
F16 (2 x 8 pocillos) | MaxiSorp | 350 μl | Redondo |
352.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10554831
|
Thermo Scientific™
468667 |
F8 | MaxiSorp | 350 μl | Redondo |
982.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10673832
|
Thermo Scientific™
469078 |
F8 | PolySorp | 350 μl | Redondo |
496.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12799995
|
Thermo Scientific™
469264 |
U16 | Hidrófilo | 250 μl | Redondo |
203.00€
paquete de 320 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10174811
|
Thermo Scientific™
469914 |
F16 (2 x 8 pocillos) | MaxiSorp | 350 μl | Redondo |
281.00€
paquete de 320 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10738091
|
Thermo Scientific™
469922 |
F16 (2 x 8 pocillos) | PolySorp | 350 μl | Redondo |
204.00€
paquete de 320 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10227541
|
Thermo Scientific™
469949 |
F8 | MaxiSorp | 350 μl | Redondo |
651.00€
paquete de 640 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10748091
|
Thermo Scientific™
469957 |
F8 | PolySorp | 350 μl | Redondo |
323.00€
paquete de 640 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10244551
|
Thermo Scientific™
473709 |
C12 | MaxiSorp | 250 μl | Redondo |
415.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10505411
|
Thermo Scientific™
473717 |
C12 | PolySorp | 250 μl | Redondo |
423.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10386231
|
Thermo Scientific™
475078 |
U8 | MaxiSorp | 250 μl | Redondo |
494.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10396231
|
Thermo Scientific™
475086 |
U8 | PolySorp | 250 μl | Redondo |
494.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10079074
|
Thermo Scientific™
6302 |
F12 | Immulon 2 HB | 330 μl | Redondo |
192.00€
paquete de 320 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10406165
|
Thermo Scientific™
6309 |
F12 | Immulon 2 HB | 330 μl | Redondo |
630.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10364025
|
Thermo Scientific™
6310 |
F12 | Immulon 1 B | 330 μl | Redondo |
610.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10753886
|
Thermo Scientific™
6405 |
F12 | Immulon 4 HBX | 330 μl | Redondo |
680.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10695757
|
Thermo Scientific™
95029100 |
F8 | Unión mejorada | 350 μl | Redondo |
369.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10497305
|
Thermo Scientific™
6301 |
F12 | Immulon 1 B | 330 μl | Redondo |
182.00€
paquete de 320 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10294021
|
Thermo Scientific™
441254 |
C8 | PolySorp | 250 μL | C |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
Características:
Selección de superficie:
Información sobre pedidos:
Los módulos son independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Bastidores y módulos disponibles por separado. Disponibilidad de tapas de tiras y cinta de sellado. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Certifications
Los productos especificados en la tabla están certificados para:Adsorción de IgG; CV < 5 % entre pocillos; todos los resultados +/- 10 % de la media; fondo de todos los pocillos +/-0,005 unidades de absorbancia con respecto a la media.
Especificaciones
Colorimétrico | |
Transparente | |
Ninguno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.