Learn More
Thermo Scientific™ Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos. Fabricados para adaptarse a equipos estándar.
Marca: Thermo Scientific™ 6301
Descripción
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
Características:
- Varios formatos de tiras: tiras de 8 pocillos, 12 pocillos y 16 pocillos (2 columnas de 8 pocillos)
- Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
- Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
- Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten
- Marco apilable marcado para la orientación de las tapas.
- Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
- Dimensiones externas: 128 × 86mm
Selección de superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding(EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- Thermo Scientific™ MultiSorp™ es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos.
Información para pedidos:
Los módulos son independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Marcos y módulos disponibles por separado. Cinta de sellado y tapones para tiras disponibles. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
Certifications
Los productos especificados en la tabla están certificados para:Adsorción de IgG; CV < 5 % entre pocillos; todos los resultados +/- 10 % de la media; fondo de todos los pocillos +/-0,005 unidades de absorbancia con respecto a la media.
Especificaciones
Tiras separable | |
No | |
Sin tapa | |
1 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Immulon 1 B | |
Ninguno | |
F12 |
hidrófobos | |
Placa de tiras | |
Colorimétrico | |
Paquete de 320, 320 cajas | |
Tira de microplacas | |
380 μl | |
330 μl | |
Redondo | |
Lípidos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.