Learn More
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
MedChemExpress Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate.
Encompass_Preferred
41.85€ - 70.20€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-butyric acid
CAS 133-32-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13NO2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16461328
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-N0186
5 g
41.85€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16458888
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-N0186
10 g
70.20€
10 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Especificaciones
Especificaciones
Indole-3-butyric acid
Off-White
C12H13NO2
DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM)
203.24
99.9%
Solid
133-32-4
Research
3-indolebutyric acid
O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
203.24
Research
Metabolism-sugar/lipid metabolism
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
H301∣H315∣H319∣H335∣H412
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress