missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INHBB Monoclonal Antibody (C11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 443.00€
Especificaciones
Antígeno | INHBB |
---|---|
Clon | C11 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17664146
|
Invitrogen
MA543692 |
20 μL |
203.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17654146
|
Invitrogen
MA543691 |
100 μL |
443.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The inhibin beta B subunit joins the alpha subunit to form a pituitary FSH secretion inhibitor. Inhibin has been shown to regulate gonadal stromal cell proliferation negatively and to have tumour-suppressor activity. In addition, serum levels of inhibin have been shown to reflect the size of granulosa-cell tumors and can therefore be used as a marker for primary as well as recurrent disease. Because expression in gonadal and various extragonadal tissues may vary severalfold in a tissue-specific fashion, it is proposed that inhibin may be both a growth/differentiation factor and a hormone. Furthermore, the beta B subunit forms a homodimer, activin B, and also joins with the beta A subunit to form a heterodimer, activin AB, both of which stimulate FSH secretion.Especificaciones
INHBB | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300 | |
activin AB beta polypeptide; activin betaB; activin beta-B chain; INHBB; Inhibin beta B chain; inhibin beta B subunit; inhibin beta subunit B; inhibin beta-B; inhibin, beta B; Inhibin, beta-2 | |
INHBB | |
IgG1 κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
C11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P09529 | |
3625 | |
Gly293-Ala407 (Accession P09529), with N-terminal His Tag | |
Primary | |
-20°C | |
INHBB |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
INHBB Monoclonal Antibody (C11), Invitrogen™