Learn More
INHBB Monoclonal Antibody (C11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA543691
295.34 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17654146
  • 443.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
The inhibin beta B subunit joins the alpha subunit to form a pituitary FSH secretion inhibitor. Inhibin has been shown to regulate gonadal stromal cell proliferation negatively and to have tumour-suppressor activity. In addition, serum levels of inhibin have been shown to reflect the size of granulosa-cell tumors and can therefore be used as a marker for primary as well as recurrent disease. Because expression in gonadal and various extragonadal tissues may vary severalfold in a tissue-specific fashion, it is proposed that inhibin may be both a growth/differentiation factor and a hormone. Furthermore, the beta B subunit forms a homodimer, activin B, and also joins with the beta A subunit to form a heterodimer, activin AB, both of which stimulate FSH secretion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
INHBB Monoclonal Antibody (C11), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated