Learn More
Smeg™ Carro de inyección para lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Utilice estos carros con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg™. Los carros de inyección para lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg están disponibles en una variedad de configuraciones para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
1470.00€ - 3630.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 Unidad
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Admite Incluye Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Incluye Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
11915594
Ver documentos
Smeg™
LM20DS
20 artículos 20 espitas, conexión con el sistema de secado Adecuado para lavar y secar instrumental de vidrio de cuello estrecho de hasta 490 mm de altura.
1955.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11995664
Ver documentos
Smeg™
LM24
24 artículos Conectores para boquillas de adaptador ULB 40 para pipetas Lavado de instrumental de vidrio de cuello estrecho de tamaños diferentes
1625.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11955614
Ver documentos
Smeg™
LM20
20 artículos 20 espitas, sin conexión con el sistema de secado Se puede lavar instrumental de vidrio de cuello estrecho de hasta 500 mm de altura al mismo tiempo que
2185.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11935564
Ver productos accesorios Ver documentos
Smeg™
LM40S
40 artículos 40 espitas U4140, sin conexión con el sistema de secado Lavado simultáneo de instrumental de vidrio de cuello estrecho y de otros tipos
1860.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11915564
Ver documentos
Smeg™
LM40DS
40 artículos 40 espitas, conexión con el sistema de secado Lavado de instrumental de vidrio de cuello estrecho de hasta 490 mm de altura
2105.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11945614
Ver productos accesorios Ver documentos
Smeg™
LM40SDS
40 artículos 40 espitas U4140, conexión con el sistema de secado Lavado de instrumental de vidrio de cuello estrecho de hasta 225 mm de altura
2145.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11945564
Ver documentos
Smeg™
LM80
68 artículos Sin conexión con el sistema de secado Lavado de hasta 68 artículos de vidrio
2240.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11955564
Ver documentos
Smeg™
LM80DS
68 artículos 68 espitas U4140 y 1 espita UC6, conexión con el sistema de secado Lavado por inyección interna de instrumental de vidrio de cuello estrecho con una altura máxima de 225 mm
3630.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12361763
Ver documentos
Smeg™
LPM20/20
20 artículos de cuello estrecho, más 20 pipetas Sin conexión con el sistema de secado
1470.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12351763
Ver documentos
Smeg™
LM40
40 artículos 40 espitas U4140, sin conexión con el sistema de secado Para el lavado y secado de instrumental de vidrio de cuello estrecho con hasta 490 mm de altura, matraces, matraces de fondo redondo y
1965.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg
  • Disponible con uno, dos y niveles mixtos de pulverización/inyección
  • Limpia y desinfecta una amplia variedad de instrumental de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
1 Unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Smeg™ Carro de inyección para lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio