Learn More
Smeg™ Carro de inyección para lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Utilice estos carros con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg™. Los carros de inyección para lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg están disponibles en una variedad de configuraciones para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Marca:  Smeg™ LM40
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12351763
  • 1965.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para su uso con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg
  • Disponible con uno, dos y niveles mixtos de pulverización/inyección
  • Limpia y desinfecta una amplia variedad de instrumental de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Carro de lavado de matraz de 40 posiciones en acero inoxidable con cuarenta espitas U4140
Lavadoras de instrumental de vidrio de laboratorio
1 Unidad
40 artículos
Para el lavado y secado de instrumental de vidrio de cuello estrecho con hasta 490 mm de altura, matraces, matraces de fondo redondo y
40 espitas U4140, sin conexión con el sistema de secado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Smeg™ Carro de inyección para lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio > Para su uso con: Lavadora de 60 cm SMEG