Learn More
MP Biomedicals™ Caldo Terrific Broth II, medios deshidratados
Medio rico para el crecimiento de E. coli y certificado para plásmidos y otros cultivos bacterianos en medio líquido
Marca: MP Biomedicals™ 113046031
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formulación exclusiva
- Utilice 50 cápsulas por litro
Especificaciones
Certificación™ de biología molecular de la FDA | |
Cápsula | |
Caldo Terrific Broth II | |
Para el crecimiento de Escherichia coli y certificado para cultivos plasmídicos y de otras bacterias en medio líquido |
De 15 °C a 30 °C | |
Biología molecular | |
Extracto de levadura, caldo de triptona, cloruro sódico y vitaminas | |
1000 g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
MP Biomedicals™ Caldo Terrific Broth II, medios deshidratados > 1 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido