Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Para electrodos de referencia
Cables de electrodo para conectar electrodos de referencia Mettler Toledo con cualquier medidor.
Marca: Mettler Toledo™ 30281922
63.56 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
4 mm banana | |
Electrodos de referencia Mettler Toledo | |
4 pies |
Cable InLab S7-4 mm de 1,2 m | |
Para conectar electrodos de referencia Mettler Toledo con cualquier medidor | |
1,2 m |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Para electrodos de referencia > Conector: 4 mm banana; longitud: 1,2 m (4 pies)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido