Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Para electrodos de referencia
Cables de electrodo para conectar electrodos de referencia Mettler Toledo con cualquier medidor.
66.90€ - 69.58€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Electrodos de referencia Mettler Toledo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para conectar electrodos de referencia Mettler Toledo con cualquier medidor |
Longitud del cable (imperial) | 4 pies |
Longitud del cable (métrico) | 1,2 m |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Longitud del cable (imperial) | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Longitud del cable (imperial) | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15539661
|
Mettler Toledo™
30281922 |
4 mm banana | 4 pies | 1,2 m |
69.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15549661
|
Mettler Toledo™
30281923 |
2 mm banana | 4 pies | 1,2 m |
66.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
Electrodos de referencia Mettler Toledo | |
Para conectar electrodos de referencia Mettler Toledo con cualquier medidor | |
4 pies | |
1,2 m |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Para electrodos de referencia