Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Para electrodos de referencia
Cables de electrodo para conectar electrodos de referencia Mettler Toledo con cualquier medidor.
Marca: Mettler Toledo™ 30281923
65.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
2 mm banana | |
Electrodos de referencia Mettler Toledo | |
4 pies |
Cable InLab S7-2 mm de 1,2 m | |
Para conectar electrodos de referencia Mettler Toledo con cualquier medidor | |
1,2 m |
Título del producto
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Para electrodos de referencia > Conector: 2 mm banana; longitud: 1,2 m (4 pies)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido