Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión S7
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
Marca: Mettler Toledo™ 30281915
59.96 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06840kg
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
S7-BNC | |
Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor | |
1,2 m |
Sensores Mettler Toledo InLab | |
4 ft |