Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión S7
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
Marca: Mettler Toledo™ 30281917
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
S7-BNC | |
Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor | |
5,0 m |
Sensores Mettler Toledo InLab | |
16,4 ft |