Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Solids
Electrodo de pH de vidrio de bajo mantenimiento con una sonda de temperatura integrada que incluye una junta abierta y sin obstrucciones que elimina el riesgo de incrustación de proteínas. Su punta en forma de lanza está diseñada para perforar muestras de alimentos sólidos y semisólidos (clasificación IP67).
390.00€ - 523.00€
Especificaciones
Junta | Abierto |
---|---|
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | De 1 a 11 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Referencia interna | ARGENTHAL |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10766733
|
METTLER TOLEDO™
51343153 |
InLab™ Solids | Electrodo combinado | S7 | De S7 a BNC (30281915) |
390.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11374213
|
METTLER TOLEDO™
51344155 |
InLab™ Solids Pro-ISM | Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) | Clavija múltiple | De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896) |
523.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11997771
|
METTLER TOLEDO™
51343156 |
InLab™ Solids Go-ISM | Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) | BNC IP67 | Cable fijo al sensor |
523.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cuerpo de vidrio
- pH de 1 a 11
- De 0 °C a 80 °C
- 25 mmL/6 mm diá.
- Referencia abierta
- Cabeza de rosca S7/MultiPi
Especificaciones
Abierto | |
De 1 a 11 | |
ARGENTHAL |
Vidrio | |
De 0 °C a 80 °C | |
Vidrio LoT |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Solids