Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Solids
Electrodo de pH de vidrio de bajo mantenimiento con una sonda de temperatura integrada que incluye una junta abierta y sin obstrucciones que elimina el riesgo de incrustación de proteínas. Su punta en forma de lanza está diseñada para perforar muestras de alimentos sólidos y semisólidos (clasificación IP67).
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344155
491.10 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Carnes
- Queso
- Marisco
- Masa
- Leche y crema
- Mantequilla, yogur, helado
- Frutas y vegetales
- Comidas preparadas
- Muestras de alimentos sólidos y semisólidos
Accesorios y cuidado
- Junta abierta y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Especificaciones
Electrodo de pH InLab Solids Pro-ISM | |
Abierto | |
De 1 a 11 | |
Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) | |
Medición de muestras con un exterior resistente, la punta de lanza se ha diseñado para perforar fácilmente frutas, quesos, carnes, etc. | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Solids Pro-ISM | |
< 20 s | |
De 32 °F a 176 °F | |
Tipo lanceta | |
25 mm | |
6 mm |
Clavija múltiple | |
Vidrio | |
De 0 °C a 80 °C | |
Polímero Xerolyt Extra | |
De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896) | |
Vidrio LoT | |
NTC 30 kilohmios | |
FRISCOLYT-B | |
De 0 °C a 80 °C | |
0,98 in | |
0,23 in |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30