Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44 Incubator Shaker
Use these stackable shakers for high speed applications and heavy workloads. New Brunswick Scientific™ Innova™ 44 Incubator Shakers provide broad temperature capabilities for culturing a wide variety of organisms in flasks up to 5L.
Marca: Eppendorf™ M1282-0012
16539.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accionamiento de contrapeso excéntrico triple de hierro fundido
- Apilable: hasta tres unidades para el máximo ahorro de espacio
- Los controles programables de Innova cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas ultravioleta y fotosintéticas opcionales a intervalos de tiempo
- La plataforma accesoria versátil (se vende por separado) admite matraces de hasta 5 l
- Mecanismo de plataforma deslizante: proporciona un acceso fácil y sin esfuerzo a los matraces situados en la parte delantera y trasera del agitador
- El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
- El módulo de servicio extraíble permite acceder a todos los componentes electrónicos y de calefacción/refrigeración, sin tener que desapilar las unidades
Especificaciones
5,1 cm | |
230 V, 50 Hz | |
5 L | |
50 Hz | |
119,3 cm | |
Innova 44 |
De 25 a 300 rpm | |
230 V | |
Incubador Agitador | |
87,3 cm | |
135 cm | |
De 0,01 a 99:59 h |