Learn More
Greiner Bio-One Agujas y asas de siembra desechables
Fabricado con poliestireno para una mayor resistencia y durabilidad. Las asas de siembra desechables Greiner Bio-One™ facilitan la recogida y la inoculación.
135.20€ - 164.91€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 200 mm |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Tipo de empaquetado | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Tipo de empaquetado | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10217591
|
Greiner Bio-One
731161 |
Blanco | Asa de inoculación | En envase individual | 1 μl |
135.20€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10792142
|
Greiner Bio-One
731170 |
Azul | Aguja de inoculación | A granel |
164.91€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Las agujas son ideales para la recogida de colonias individuales; las bridas son ideales para la recogida del volumen designado del cultivo
- Envasado individualmente o a granel
- Hidrófobo
- Escala de temperatura: de – 20 a + 60°C
- Esterilizado mediante radiación
- Para un solo uso
Especificaciones
200 mm | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Agujas y asas de siembra desechables